Fortfahren mit
SML3097
Darapladib
≥98% (HPLC), phospholipase A2 inhibitor (Lp-PLA2 ), powder
Synonym(e):
1-(N-(2-(Diethylamino)ethyl)-N-(4-(4-trifluoromethylphenyl)benzyl)aminocarbonylmethyl)-2-(4-fluorobenzyl)thio-5,6-trimethylenepyrimidin-4-one, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide, SB 435445, SB 480848, SB-435445, SB-480848, SB435445, SB480848
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.20
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 314.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H38F4N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.77
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Darapladib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N=C(SCC2=CC=C(F)C=C2)N(CC(N(CCN(CC)CC)CC3=CC=C(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)C5=C1CCC5
InChI
1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-42(4-2)20-21-43(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-44-32-7-5-6-31(32)34(46)41-35(44)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
InChI key
WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Darapladib (SB-480848) is an orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (rhLp-PLA2 IC50 = 0.25 nM) with little interaction with cytochrome P450 enzymes (3A4 & 2D6 IC50 >26 μM). Darapladib effectively inhibits plasma Lp-PLA2 activtiy ex vivo (by 60% at 10 nM in human plasma & by 79% at 100 nM in Watanabe hereditable hyperlipidaemic (WHHL) rabbit plasma) and in vivo (by 95% & 91%, respectively, 3 & 5 hrs post 10 mg/kg WHHL rabbits via p.o.).
Orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (Lp-PLA2 ) with little interaction with cytochrome P450 enzymes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHB00026P3558
description
≥98% (HPLC)
description
AldrichCPR
description
for tissue embedding
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)