Fortfahren mit
SML3013
LY2886721
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
LY 2886721, LY-2886721, N-(3-((4aS,7aS)-2-Amino-4a,5,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-7a-yl)-4-fluorophenyl)-5-fluoropicolinamide, N-[3-[(4aS ,7aS )-2-Amino-4a,5-dihydro-4H-furo[3,4-d ][1,3]thiazin-7a(7H )-yl]-4-fluorophenyl]-5-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 287.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16F2N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(NC(C2=CC=C(C=N2)F)=O)C=C1[C@@]34[C@@](CSC(N)=N4)([H])COC3
InChI
1S/C18H16F2N4O2S/c19-11-1-4-15(22-6-11)16(25)23-12-2-3-14(20)13(5-12)18-9-26-7-10(18)8-27-17(21)24-18/h1-6,10H,7-9H2,(H2,21,24)(H,23,25)/t10-,18-/m0/s1
InChI key
NIDRNVHMMDAAIK-YPMLDQLKSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective β-secretase (BACE) active site inhibitor with amyloid β-lowering efficacy in cultures and in animal models in vivo.
Y2886721 is an orally active, potent and selective β-secretase (BACE) active site inhibitor (human BACE1/2 IC50 = 20.3/10.2 nM; cathepsin D/pepsin/renin IC50 >10 μM). Y2886721 exhibits amyloid β-lowering efficacy in cultures (Aβ1-40/Aβ1-42 IC50 = 18.5/19.7 nM with APP751 Swedish mutation-expressing HEK293 and 10.7/9.2 nM with primary cortical neurons from PDAPP transgenic mouse embryos) and in animal models in vivo (3-30 mg/kg PDAPP mice, 1.5 mg/kg beagle dogs; p.o.).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)