Fortfahren mit
SML3000
Ripasudil Hydrochloride
≥98% (HPLC), rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor, powder
Synonym(e):
4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline hydrochloride, K-115 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 445.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18FN3O2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ripasudil Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cnc1)cccc2[S](=O)(=O)N3[C@H](CNCCC3)C
InChI
1S/C15H18FN3O2S/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
QSKQVZWVLOIIEV-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor with in vivo intraocular pressure (IOP) reducing efficacy.
Ripasudil (K-115) is a more potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor (IC50 = 51 nM/ROCK1, 19 nM/ROCK2, 2.1 μM/PKACα, 27 μM/PKC, and 0.37 μM/CaMKII?) than Y-27632 and HA-1077 (Fasudil). Ripasudil demonstrates in vivo efficacy in reducing intraocular pressure (IOP) by stimulating aqueous humour drainage through the trabecular meshwork.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2331SML1552SML0500
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)