Merck
SML2899
Humanin Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
L-Methionyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-threonyl-L-seryl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-?-aspartyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanine trifluoroacetate, MAPRGFSCLLLLTSEIDLPVKRRA trifluoroacetate, Met-Ala-Pro-Arg-Gly-Phe-Ser-Cys-Leu-Leu-Leu-Leu-Thr-Ser-Glu-Ile-Asp-Leu-Pro-Val-Lys-Arg-Arg-Ala
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C119H204N34O32S2 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
2687.23 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Humanin is 24-amino acid mitochondria-associated peptide that is involved in numerous biological processes including apoptosis, cell survival, substrate metabolism, inflammatory response, and response to stressors such as oxidative stress, ischemia, and starvation. Humanin exhibits protective effects against cellular apoptosis. Apparently it inhibits BAX translocation to the mitochondrial outer membrane.
mitochondria-associated peptide; exhibits protective effects against cellular apoptosis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)