Fortfahren mit
SML2896
ONO-2506
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-(2R)-2-Propyloctanoic acid, (2R)-2-Propyloctanoic acid, (R)-(-)-2-Propyloctanoic acid, (R)-2-Propyloctanoic acid, Arundic acid, ONO 2506, ONO2506
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 311.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
CHF 85.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CCCCCC)CCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1
InChI key
YCYMCMYLORLIJX-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects in cultures and in vivo by decreasing intracellular and extracellular S100B levels.
ONO-2506 (arundic acid; (R)-2-propyloctanoic acid) is an inhibitory astrocytes-modulating agent that exerts glioprotective effects against amyloid-β-peptide (Aβ)-induced glial death in astrocyte cultures (50 μM ONO-2506 against 200 μM Aβ25-35, 24 hr; 1321N1 astrocytes) by decreasing both the intracellular and extracellular S100B levels. Blockade of astrocytic activation by ONO-2506 in vivo is shown to offer therapeutic efficacy in animal models of normal tension glaucoma (10 mg/kg po. mice), spinal cord injury (20 mg/kg/d ip or iv rats), brain seizure, ischemic stroke (10 mg/kg/d ip or iv rats), and Parkinson′s disease (30 mg/kg ip mice).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CB_09100102
vibrant-m
Mero-25
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100102, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
form
oil
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
color
colorless to yellow
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)