Fortfahren mit
SML2895
BMS-986094
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
BMS 986094, INX-08189, N-(2′-C-Methyl-6-O-methyl-P-1-naphthalenyl-5′-guanylyl)-L-alanine 2,2-dimethylpropyl ester, Neopentyl[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl]methoxy](naphthalen-1-yloxy)phosphoryl]-L-alaninate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 535.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H39N6O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
658.64
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(N[C@@H](C)C(=O)OCC(C)(C)C)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@]([C@@H]3O)(O)C)[n]4c5[nH][c](nc(c5nc4)OC)=N)Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C30H39N6O9P/c1-17(26(38)42-15-29(2,3)4)35-46(40,45-20-13-9-11-18-10-7-8-12-19(18)20)43-14-21-23(37)30(5,39)27(44-21)36-16-32-22-24(36)33-28(31)34-25(22)41-6/h7-13,16-17,21,23,27,37,39H,14-15H2,1-6H3,(H,35,40)(H2,31,33,34)/t17-,21+,23+,27+,30+,46?/m0/s1
InChI key
YFXGICNMLCGLHJ-RSKRLRQZSA-N
Biochem/physiol Actions
BMS-986094 is an orally available prodrug of nucleotide analogue 2′-C-methylguanosine that potently inhibits Hepatitis C virus (HCV) replication. It is a guanosine nucleotide inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase NS5b.
guanosine nucleotide inhibitor of HCV RNA-dependent RNA polymerase NS5b
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0903
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)