Fortfahren mit
SML2879
TCS OX2 29 HCl
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S)-1-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-2(1H)-isoquinolinyl)-3,3-dimethyl-2-[(4-pyridinylmethyl)amino]-1-butanone HCl, (2S)-2-(4-Pyridylmethylamino)-1-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)-3,3-dimethylbutan-1-one HCl, TCS OX 229, TCS OX2 29, TCS-OX2-29, TCS-OX229, TCS-orexin 2-29
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 79.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 258.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H31N3O3 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.51 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 79.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N2(CCc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)[C@@H](NCc1ccncc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H31N3O3/c1-23(2,3)21(25-14-16-6-9-24-10-7-16)22(27)26-11-8-17-12-19(28-4)20(29-5)13-18(17)15-26/h6-7,9-10,12-13,21,25H,8,11,14-15H2,1-5H3/t21-/m1/s1
InChI key
COFVZFLCAOUMJT-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective orexin 2 receptor antagonist for studying Ox2R physiological functions both in cultures and in mice and rats in vivo.
TCS OX2 29 or TCS-OX2-29 is a potent and selective orexin 2 receptor (Ox2R, Ox2-R, Ox-2-R) antagonist (IC50 = 40 nM/Ox2R, >10 μM/Ox1R) with little potency toward 50 other receptors, ion channels, and transporters tested (<30% inhibition at 10 μM). TCS OX2 29 is widely used for elucidating various physiological functions mediated by Ox2R both in cultures and in mice and rats in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0245SML0229SML2692
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥2.0 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)