Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 82.40 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 267.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H27FN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c([nH]c(c2)C)ccc1Oc3ncnc4c3cc(c(c4)OCCCN5CCCC5)OC
InChI
1S/C25H27FN4O3/c1-16-12-17-19(29-16)6-7-21(24(17)26)33-25-18-13-22(31-2)23(14-20(18)27-15-28-25)32-11-5-10-30-8-3-4-9-30/h6-7,12-15,29H,3-5,8-11H2,1-2H3
InChI key
XXJWYDDUDKYVKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cediranib (AZD2171) is an orally active anticancer agent and a highly potent ATP-competitive receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor against VEGFR (IC50 = 5 nM/Flt-1 (VEGFR1), <1 nM/KDR (VEGFR2), ≤3 nM/Flt-4 (VEGFR3), c-Kit (IC50 = 2 nM), PDGFR1/2 (IC50 = 5/36 nM), and FGFR1 (IC50 = 26 nM). Cediranib exhibits reduced activity against CSF-1R, Src, Abl (IC50 = 110, 130, 260 nM, respectively) and little or no potency toward Flt-3, EGFR, ErbB2 (Her-2/neu), CDK2/4, Aurora A/B, and MEK.
Orally active anticancer agent, highly potent ATP-competitive tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3 (Flt-1/KDR/Flt-4), c-Kit, PDGFR1/2 & FGFR1.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder, pan-HER inhibitor | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?