Fortfahren mit
SML2837
Tizoxanide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-N-(5-nitro-2-thiazolyl)benzamide, 2-Hydroxy-N-(5-nitrothiazol-2-yl)benzamide, Desacetyl-NTZ, Desacetyl-nitazoxanide, NSC 697856, NTZ metabolite, Nitazoxanide metabolite, TIZ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(NC2=NC=C([N+]([O-])=O)S2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
InChI key
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Active metabolite of the antimicrobial nitazoxanide (NTZ) with antiparasitic, antiviral and broad-spectrum bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR) inhibitory efficacy.
Tizoxanide (TIZ) is the active metabolite of the broad-spectrum parasiticidal drug nitazoxanide (NTZ), a noncompetitive inhibitor against bacterial pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (PFOR Ki 2 to 10 μM). NTZ deacetylates rapidly to TIZ in plasma (t1/2 ~6 min at 37°C in human plasma) and in the presence of liver microsomes. NTZ is also reported to exhibit antiviral activity against Hepatitis C, Norovirus, Paramyxovirus, Influenza, Vaccinia, and Zika.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1463982N0290PHR2888
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)