Fortfahren mit
SML2834
SGC-CAMKK2-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Cyclopentyl-4-(5-(m-tolyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, YL-36
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 466.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 155.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(C2=CN=C(OC=C3C4=CC(C5CCCC5)=C(C(O)=O)C=C4)C3=C2)=CC=C1
InChI
1S/C26H23NO3/c1-16-5-4-8-18(11-16)20-13-23-24(15-30-25(23)27-14-20)19-9-10-21(26(28)29)22(12-19)17-6-2-3-7-17/h4-5,8-15,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
TXIYVFVMXNFNRX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases.
SGC-CAMKK2-1 (YL-36) is a potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM) that inhibits C4-2 cellular AMPK phosphorylation (IC50 = 1.6 μM) with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases (404-kinase panel kinome-wide Discoverx screen).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2835SML4002SML3294
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)