Fortfahren mit
SML2808
Sparsentan
≥98% (HPLC), Angiotensin II receptor antagonist, powder
Synonym(e):
2-[4-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-2-(ethoxymethyl)phenyl]-N-(4,5-dimethyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide, 4′-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)methyl]-N-(4,5-dimethyl-3-isoxazolyl)-2′-(ethoxymethyl)[1,1′-biphenyl]-2-sulfonamide, BMS-346567, BMS346567, RE-021
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.70
CHF 71.99
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 530.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H40N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
592.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 71.99
ListenpreisCHF 84.70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sparsentan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc5n[o]c(c5C)C)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2)CN3C(=O)C4(NC3=CCCC)CCCC4)COCC
InChI key
OIBXMWCQTPVHKR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Sparsentan (BMS346567) is an orally available and highly potent dual antagonist of angiotensin II AT1 receptor and endothelin A ETA receptor. It is an analog of BMS-248360 that is orally available in rats and higher species.
orally available dual angiotensin II and endothelin A receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
267961202657GF17816418
Arsenic lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
GF17816418
Arsenic
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥99.997% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
lump, 20 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.997% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9999%
form
powder
form
powder
form
(chips, chunks)
form
lumps
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)