Fortfahren mit
SML2736
NPBA
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(2-((4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl)amino)ethyl)benzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 88.40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 286.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 88.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCNC(=O)c2ccccc2
InChI key
LUJDPMMSYZQCHA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NPBA is a potent and selective agonist (activator) of potassium K2P channel TASK-3 (KCNK9).
potent and selective agonist (activator) of potassium K2P channel TASK-3 (KCNK9)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1639SML2274SML2901
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
faint yellow to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)