Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 92.30 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 372.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15F2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
InChI key
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KCa3.1 channel blocker
Senicapoc (ICA-17043) is an inhibitor of the calcium-activated K+ channel KCa3.1, also known as the Gardos channel, which plays a role in K+ loss and dehydration of sickled red blood cells. Senicapoc blocks calcium-induced rubidium flux in human RBCs with and IC50 of 11 nM and prevents RBC dehydration in a transgenic mouse sickle cell disease model. It has been investigated for a number of possible uses, which include antimalarial activity, idiopathic pulmonary fibrosis, glioblastoma, lung cancer, non-alcoholic liver disease, hereditary xerocytosis, suppression of microglial activation in stroke, and immune system disorders.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥8 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to tan |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?