Fortfahren mit
SML2489
Tasquinimod
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,2-Dihydro-4-hydroxy-5-methoxy-N,1-dimethyl-2-oxo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-quinolinecarboxamide, ABR-215050, ABR-5050, N-Methyl-N-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2-dihydro-4-hydroxy-5-methoxy-1-methyl-2-oxoquinoline-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 398.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17F3N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N(C)C(=O)c2[c]([n](c3c(c2O)c(ccc3)OC)C)=O
InChI
1S/C20H17F3N2O4/c1-24(12-9-7-11(8-10-12)20(21,22)23)18(27)16-17(26)15-13(25(2)19(16)28)5-4-6-14(15)29-3/h4-10,26H,1-3H3
InChI key
ONDYALNGTUAJDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tasquinimod is an antineoplastic agent with immunomodulatory, anti-angiogenic and anti-metastatic activity. It showed good results in overall survival improvement in castrate resistant prostate cancer. Its mechanism of action is not known, but may involve Protein S100-A9 also known as migration inhibitory factor-related protein 14 (MRP-14).
immunomodulator that inhibits tumor angiogenesis; antineoplastic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2883SML2504482200
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
An L-type Ca2+ channel blocker.
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
methanol: soluble, DMSO: 25 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)