Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](N1C=NC=C1C(OCC)=O)C2=CC(OC)=CC(OC)=C2
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-5-22-16(19)15-9-17-10-18(15)11(2)12-6-13(20-3)8-14(7-12)21-4/h6-11H,5H2,1-4H3/t11-/m1/s1
InChI key
JETTTZITBCWAQX-LLVKDONJSA-N
Biochem/physiol Actions
Dimethyoxy-etomidate is a potent suppressor of adrenocortical steroid synthesis by inhibiting steroid 11β-hydroxylase. Dimethyoxy-etomidate is essentially divided of etomidate′s GABAA receptor positive modulatory and sedative-hypnotic activities.
potent suppressor of adrenocortical steroid synthesis, selective inhibitor of steroid 11β-hydroxylase
Dimethyoxy-etomidate is a phenyl ring substituted etomidate analog.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?