Fortfahren mit
SML2269
LY404039
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,4S,5S,6S)-4-Amino-2-thiabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid 2,2-dioxide, (–)-(1R,4S,5S,6S)-4-Amino-2-sulfonylbicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid, LY 404039, LY-404,039, LY-404039
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 325.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 325.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -69 to -79°, c = 1.0 in 1 M NaOH
color
white to gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@](C(O)=O)(N)C2)[C@@]([C@@H]1C(O)=O)([H])S2(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO6S/c8-7(6(11)12)1-15(13,14)4-2(3(4)7)5(9)10/h2-4H,1,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t2-,3-,4+,7+/m1/s1
InChI key
AVDUGNCTZRCAHH-MDASVERJSA-N
Biochem/physiol Actions
LY404039 is a potent and selective group II metabotropic glutamate receptors mGluR2/3 agonist (Ki = 15 nM against against [3H]LY341495 for binding rat neurons; Ki = 149 nM and 92 nM, respectively, using membrane from human mGluR2- or mGluR3-expressing cells) with >100-fold selectivity over 16 other receptors/transproters, including iGluRs and EAAT1/2/3. LY404039 inhibits forskolin-stimulated c-AMP production in RGT cells expressing human mGluR2 (EC50 = 23 nM) or mGluR3 (EC50 = 48 nM) with little or no potency toward mGluR1a/5a/4a/6/7a/8a-expressing cells (EC50 >10 μM). LY404039 is orally available (Cmax 1528.5 ng/mL, Tmax 2 h; 10 mg/kg p.o. in rats) and exhibits antipsychotic and anxiolytic efficacy in rats (3-30 mg/kg) in vivo.
Orally available, potent and selective metabotropic glutamate receptors mGluR2 & mGluR3 agonist with antipsychotic and anxiolytic efficacy in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1045SML0468SML2255
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to gray
color
-
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D -69 to -79°, c = 1.0 in 1 M NaOH
optical activity
-
optical activity
[α]/D -25 to -35°, c = 1 in methanol
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)