Fortfahren mit
SML2260
Taspoglutide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), GLP-1 receptor agonist, lyophilized powder
Synonym(e):
8-(2-Methylalanine)-35-(2-methylalanine)-36-L-argininamide-7-36-glucagon-like peptide I (human) trifluoroacetate salt, BIM 51077 trifluoroacetate salt, R1583 trifluoroacetate salt, RO 5073031 trifluoroacetate salt, [Aib8,35]hGLP-1(7-36)NH2; H-His-2-methyl-Ala-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Val-Ser-Ser-Tyr-Leu-Glu-Gly-Gln-Ala-Ala-Lys-Glu-Phe-Ile-Ala-Trp-Leu-Val-Lys-2-methyl-Ala-Arg-CONH2 trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 358.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C152H232N40O45 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3339.71 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 358.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Taspoglutide trifluoroacetate salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Taspoglutide is a long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist. Taspoglutide improves glucose tolerance, postprandial glucose, body weight, glycaemic control and insulin sensitivity in the Zucker diabetic fatty rat.
long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2988SML3264SML1417
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)