Merck
SML2242
FTBMT
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[3-[[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-methylbenzamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H16F4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=N2)C=C1C)=O
InChI key
TYXSIXOYTBHZFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FTBMT is an orally available, selective and potent agonist of GPR52. It exhibits antipsychotic and procognitive properties without causing catalepsy in rodents. FTBMT improves recognition memory in a novel object recognition test and mitigates MK-801-induced working memory deficits in a radial arm maze test in rats.
orally available, selective and potent agonist of GPR52
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)