Fortfahren mit
SML2231
Erasin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-N′-((6-(tert-butyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide, Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.30
CHF 68.25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 324.00
CHF 275.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 68.25
ListenpreisCHF 80.30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
InChI key
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Biochem/physiol Actions
Erasin (Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor) is a selective inhibitor of STAT3 with selectivity over STAT5 and STAT1 in cell-based assays. It was shown to increase the apoptotic rate of HCC-827 cells with acquired resistance against Erlotinib in addition to increasing the apoptotic rate of cultured NSCLC cells in a STAT3-dependent manner.
Selective inhibitor of STAT3
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1898S7701SML0808
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.
    1 answer
    1. Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.