Fortfahren mit
SML2225
RO5263397
≥98% (HPLC), TAAR1 agonist, powder
Synonym(e):
(S)-4-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-ylamine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.30
CHF 78.45
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
CHF 316.20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11FN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 78.45
ListenpreisCHF 92.30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
RO5263397, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=N[C@@H](C2=CC=CC(F)=C2C)CO1
InChI
1S/C10H11FN2O/c1-6-7(3-2-4-8(6)11)9-5-14-10(12)13-9/h2-4,9H,5H2,1H3,(H2,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
IOHOUWIYOVWGHV-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective partial TAAR1 agonist with similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390.
RO5256390 is an orally available partial agonist that targets trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) with high affinity (Ki in nM = 0.9/mouse, 4.1/human, 9.1/rat, 24/monkey TARR1), potency (EC50 in nM/relative efficacy with respect to β-phenylethylamine = 1.3/0.59/mouse, 17/0.81/human, 47/0.76/rat, 251/0.85/monkey TARR1-dependent cellular cAMP production), and selectivity (by a 112-receptor/channel/transporter and a 42-enzyme panel), without agonistic activity toward mouse TAAR4-expressing cells even at a high concentration of 30 μM. When applied via oral administration (0.003-1 mg/kg), RO5256390 exhibits similar in vivo efficacy as the full agonist RO5256390 in blocking psychostimulants-induced hyperlocomotion in mice.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1893SML2761SML1990
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D +77 to +88°, c = 1.0 in methanol
optical activity
[α]/D 14 to 19°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)