Fortfahren mit
SML2210
AubipyOMe
≥97% (NMR)
Synonym(e):
(SP-4-2)-dichloro(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine-kN1,kN1′)-Gold(1+), hexafluorophosphate(1-), [Au(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine)Cl2][PF6]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12AuCl2N2O2 · PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
629.07
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
CHF 92.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-][Au+3]1([N]2=C(C=C(C=C2)OC)C3=[N]1C=CC(OC)=C3)[Cl-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Biochem/physiol Actions
AubipyOMe is a potent inhibitor of tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5), a metalloenzyme expressed in activated osteoclasts and in macrophages. AubipyOMe exhibited IC50 values of 1.3 μM for TRAP5a and 1.8 μM for TRAP5b and inhibited TRAP activity in murine macrophage and human lung tissue extracts.
Tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1533SML359396738
description
≥97% (NMR)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95.0% (H-NMR)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (H-NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)