Fortfahren mit
SML2200
Octyl-(R)-2HG
≥98% (HPLC), film, α-KG-dependent dioxygenases prolyl hydroxylases inhibitor
Synonym(e):
(2R)-2-Hydroxyglutarat-octylester, (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarat, 1-Octyl-D-2-hydroxyglutarat, 1-Octylester, 2R-Hydroxy-pentandisäure, Octyl-2HG, Octyl-D-2HG, R-2HG-octylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 496.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
desiccated
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Octyl-(R)-2HG, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
color
colorless
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](CCC(=O)O)C(=O)OCCCCCCCC
InChI key
UJZOKTKSGUOCCM-LLVKDONJSA-N
Application
Octyl-(R)-2-hydroxyglutarat (HG) wurde als membrangängiger Onkometabolit in Glioblastomzellen eingesetzt, um seine Wirkung auf die Expression des Transkriptionsfaktors NANOG zu testen. Es wurde zudem als kompetitiver Inhibitor des Enzyms α-Ketoglutarat(α-KG)-abhängige Desoxygenase verwendet.
Biochem/physiol Actions
Membrangängige Vorstufe des Onkometaboliten D-2-Hydroxyglutarat, die α-Ketoglutarat/α-KG-abhängige Dioxygenasen hemmt.
Octyl-(R)-2HG (Octyl-D-2HG) ist eine membrangängige Vorstufe des Onkometaboliten D-2-Hydroxyglutarat (D-2HG), die von Tumorzellen aufgrund von Mutationen in den NADP+-abhängigen Isocitrat-Dehydrogenase-Genen IDH1 und IDH2 produziert wird. D-2HG hemmt mehrere α-Ketoglutarat/α-KG-abhängige Dioxygenasen, indem es mit α-KG um die Bindung konkurriert. Zelluläre D-2HG-Zufuhr durch Behandlung mit Octyl-(R)-2HG (1–50 mM) unterdrückt die Demethylase-Aktivität (~148 % H3K9me2- und ~310 % H3K79me2-Hochregulierung; 50 mM in U-87MG), außerdem erhöht sie die HIF-1α- und erniedrigt die Endostatin-Konzentrationen aufgrund der Hemmung der α-KG-abhängigen Dioxygenasen Prolyl-Hydroxylasen (PHDs) bzw. der Kollagen-Prolyl-4-Hydroxylase (C-P4H).
Preparation Note
Die Dichte dieser Verbindung ist nicht angegeben. Die Molekülmasse beträgt 260,33. Die Löslichkeit wurde bei 2 mg/ml in DMSO geprüft, andere Quellen legen jedoch nahe, dass es in DMSO bis zu 10 mg/ml löslich ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2563
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
colorless
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the density of this product? I can´t find it and I want to have a 100mM stock.
    1 answer
    1. The density is not reported for this compound. The molecular weight is 260.33. The solubility is tested at 2mg/mL in DMSO, however other sources suggest that it is soluble in DMSO up to 10mg/mL. This rate has not been validated.