Fortfahren mit
SML2181
SA4503
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(3,4-Dimethoxyphenethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride, AGY 94806, AGY94806, Cutamesine, SA 4503
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 98.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 397.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 98.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C(CCN2CCN(CCCC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1OC
InChI
1S/C23H32N2O2.2ClH/c1-26-22-11-10-21(19-23(22)27-2)12-14-25-17-15-24(16-18-25)13-6-9-20-7-4-3-5-8-20;;/h3-5,7-8,10-11,19H,6,9,12-18H2,1-2H3;2*1H
InChI key
XWOXAKBQEMQMFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist with in vivo efficacy in experimental mice and rats.
SA4503 is a high affinity, orally active non-opioid intracellular receptor sigma-1 (σ1R) selective agonist (IC50 = 17.4 nM against 200 nM (+)-pentazocine for binding σ1R), exhibiting ~100-fold less affinity for the sigma 2 receptor subtype (σ2R) and little or no affinity toward 36 other receptors, ion channels and second messenger systems. Oral administration is reported to elicit cerebral acetylcholine (ACh) release in rat frontal cortex and hippocampus (5-20 mg/kg p.o.) and reduce immobility time in a mouse forced swimming test (Immobility time = 214.8 s without vs. 111.6 s with 1.0 mg/kg oral dosage).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W1895SML2331SML2781
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)