Fortfahren mit
SML2174
MS012
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2-Hexyl-6,7-dimethoxy-N4-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazoline-2,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H35N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(CC1)CCC1NC2=C3C(C=C(OC)C(OC)=C3)=NC(NCCCCCC)=N2
InChI
1S/C22H35N5O2/c1-5-6-7-8-11-23-22-25-18-15-20(29-4)19(28-3)14-17(18)21(26-22)24-16-9-12-27(2)13-10-16/h14-16H,5-13H2,1-4H3,(H2,23,24,25,26)
InChI key
ZYNUWSFRZCRKSN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
G9a-like Protein (GLP) lysine methyl transferase Inhibitor
MS012 is a selective G9a-like Protein (GLP) lysine methyl transferase (PKMT) inhibitor with an IC50 value of 7 nM and over 140-fold selectivity for GLP over G9a and other methyl transferases tested.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)