Fortfahren mit
SML2159
Minodronic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
[1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O7P2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 92.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2.O
InChI
1S/C9H12N2O7P2.H2O/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8;/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);1H2
InChI key
GPAPAOGRNKUFGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase
Minodronate is a third-generation bisphosphonate used clinically alone or in combination to treat osteoporosis. It is an inhibitor of farnesyl diphosphate synthase that acts as a bone resorption inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0223SML1816SML2822
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Minodronic acid monohydrate
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)