Fortfahren mit
SML2154
Deltarasin trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Benzyl-2-(4-(2-(2-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-2-(piperidin-4-yl)ethoxy)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole trihydrochloride, 2-[4-[(2S)-2-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)-2-(4-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazole trihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 185.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 595.00
CHF 505.75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H37N5O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
713.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 185.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1CCC(CC1)[C@H]([n]6c7c(nc6c8ccccc8)cccc7)COc2ccc(cc2)c3[n](c5c(n3)cccc5)Cc4ccccc4
InChI
1S/C40H37N5O/c1-3-11-29(12-4-1)27-44-36-17-9-7-15-34(36)42-39(44)32-19-21-33(22-20-32)46-28-38(30-23-25-41-26-24-30)45-37-18-10-8-16-35(37)43-40(45)31-13-5-2-6-14-31/h1-22,30,38,41H,23-28H2/t38-/m1/s1
InChI key
LTZKEDSUXKTTTC-KXQOOQHDSA-N
Biochem/physiol Actions
Deltarasin is a membrane-permeable benzimidazole derivative that effectively abolishes cellular KRas plasma membrane localization (5 μM for 1 hr) by blocking KRas-PDEδ interaction via high affinity interaction with PDEδ prenyl-binding pocket (KD = 38 nM). Deltarasin inhibits oncogenic KRas-dependent proliferation (by ~50% of Panc-Tu-I cells; 5μM for 70 hrs) and survival (52% and 46% death induction of Panc-Tu-I and Capan-1 cells, respectively; 5μM for 24 hrs) in human pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cultures and is efficacious against Panc-Tu-I xenograft-derived tumor growth in mice in vivo (60% and 80% retardation on day 9, respectively, with 15 mg/kg q.d. or 10 mg/kg b.i.d. via i.p.).
KRas-PDEδ interaction blocker that targets PDEδ prenyl pocket with high affinity and inhibits oncogenic KRas-dependent cancer survival in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5111SML2279SML2306
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)