Fortfahren mit
SML2145
TD52
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2,N3-bis(3-Ethynylphenyl)-2,3-quinoxalinediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CC1=CC=CC(NC2=NC3=CC=CC=C3N=C2NC4=CC=CC(C#C)=C4)=C1
InChI key
SCUPZFSEJFWQIS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TD52, an erlotinib analog, is a putative inhibitor of CIP2A that exhibits potent antitumor efficacy on HCC and TNBC cells. TD52 induces apoptosis through downregulation of CIP2A (Cancerous inhibitor of protein phosphatase 2A) in HCC, NSCLC and TNBC cells. Apparently TD52 indirectly downregulates CIP2A transcripts through interrupting the binding of Elk1 to CIP2A promoter. TD52 is a weak inhibitor of EGFR tyrosine kinase.
putative inhibitor of CIP2A that exhibits potent antitumor efficacy on HCC and TNBC cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2621SML1973T3955
TNP ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T3955
TNP
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
CAS 1798328-24-1 cancer research reagent
-
7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]-pyrimidin-4-amine, AEW541 chemical structure, NVP-AEW541 10mg, NVP-AEW541 475489-16-8 CAS number, NVP-AEW541 5mg, NVP-AEW541 ATP-competitive IGF-1R inhibitor, NVP-AEW541 Sigma-Aldrich, NVP-AEW541 cancer research reagent, NVP-AEW541 inhibitor for cellular autophosphorylation, NVP-AEW541 pharmacological activity, high purity NVP-AEW541 for research, reversible insulin-like growth factor receptor inhibitor NVP-AEW541
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)