Fortfahren mit
SML2124
Ned-K
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 437.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H31N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 437.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Ned-K is a specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations via two-pore channels (TPC1) and opening of the mitochondrial permeability transition pore (mPTP) in cardiomyocytes during simulated ischaemia and reperfusion. Ned-K protected cardiomyocytes from cell death during ischaemia and reperfusion injury in rats.
specific and potent inhibitor of NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) signaling that suppresses Ca2+ oscillations
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2830SML2781SML1932
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Ned-K (1R,3S)-1-(3-((4-(2-Cyanophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-4-methoxyphenyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid
-
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)