Fortfahren mit
SML2020
Atrasentan hydrochloride
≥98% (HPLC), ETA receptor antagonist, powder
Synonym(e):
(2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2R-(4-Methoxyphenyl)-4S-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(N, N-di(n-butyl)aminocarbonyl-methyl)-pyrrolidine-3R-carboxylic acid hydrochloride, A-147627 hydrochloride, ABT-627 hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 118.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 479.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38N2O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.08
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 118.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Atrasentan hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.CCCCN(CCCC)C(CN1C[C@H](C2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@@H](C(O)=O)[C@@H]1C4=CC=C(OC)C=C4)=O
InChI
1S/C29H38N2O6.ClH/c1-4-6-14-30(15-7-5-2)26(32)18-31-17-23(21-10-13-24-25(16-21)37-19-36-24)27(29(33)34)28(31)20-8-11-22(35-3)12-9-20;/h8-13,16,23,27-28H,4-7,14-15,17-19H2,1-3H3,(H,33,34);1H/t23-,27-,28+;/m1./s1
InChI key
IJFUJIFSUKPWCZ-SQMFDTLJSA-N
General description
Atrasentan has also been used to treat cardiovascular disease.
Biochem/physiol Actions
Atrasentan is a selective endothelin ETA receptor antagonist with an IC50 of 0.2 nM for ETA compared to 190 nM for ETB receptors. It blocks blocks endothelin induced cell proliferation, and has been investigated as a possible treatment for prostate cancer, and more recently for therapy for diabetic kidney disease.
Selective endothelin ETA receptor antagonist
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2331SML2938SML0698
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)