Fortfahren mit
SML2013
RU 24969 hemisuccinate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1H-Indole, 5-methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-, butanedioate (2:1), 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-Indole hemisuccinate, 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indole hemisuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 307.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O · 0.5C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 307.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
COC1=CC2=C(NC=C2C3=CCNCC3)C=C1.OC(CCC(O)=O)=O.COC4=CC5=C(NC=C5C6=CCNCC6)C=C4
InChI
1S/2C14H16N2O.C4H6O4/c2*1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-4,8-9,15-16H,5-7H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
BNYJLRQAWCQJOM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-HT1A/1B agonist
RU-24969 is a potent and selective agonist at the 5-HT1A and 5-HT1B receptors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1946SML1679G1918
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
yellow to yellow-orange
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)