Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 151.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 435.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H31N3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 151.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)NC4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C25H31N3O5S2/c29-26-25-23-15-19(34(30,31)27-17-7-3-1-4-8-17)11-13-21(23)22-14-12-20(16-24(22)25)35(32,33)28-18-9-5-2-6-10-18/h11-18,25,27-28H,1-10H2
InChI key
OYLSCKVHQYAZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis, a non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent accumulation of lipid peroxidation products and lethal reactive oxygen species (ROS). FIN56 has an EC50 value of 240 nM, and is believed to act though two separate pathways. The first requires the enzymatic activity of acetyl-CoA carboxylase (ACC),and results in degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), which acts as a negative regulator of ferroptosis by reducing lipid hydroperoxides. The second pathway involves FIN56 binding to and activing squalene synthase, which leads to coenzyme Q10 depletion.
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis.
Ferroptosis inducer 56 (FIN56) is a member of the class 3 ferroptosis inducers.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?