Fortfahren mit
SML1561
LP-211
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(4-Biphenyl-2-yl-piperazin-1-yl)-hexanoic acid 4-cyano-benzylamide, N-(4-Cyanophenylmethyl)-4-(2-diphenyl)-1-piperazinehexanamide, N-[(4-Cyanophenyl)methyl]-4-[1,1′-biphenyl]-2-yl-1-piperazinehexanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 125.00
CHF 106.25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 508.00
CHF 431.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H34N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
CHF 106.25
ListenpreisCHF 125.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
InChI
1S/C30H34N4O/c31-23-25-14-16-26(17-15-25)24-32-30(35)13-5-2-8-18-33-19-21-34(22-20-33)29-12-7-6-11-28(29)27-9-3-1-4-10-27/h1,3-4,6-7,9-12,14-17H,2,5,8,13,18-22,24H2,(H,32,35)
InChI key
BQEDZLDNNBDKDS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LP-211 is a brain penetrant selective agonist for the serotonin 5-HT7 receptor with a Ki value of 0.58 nM at rat cloned 5-HT7 receptors, and >300-fold selectivity over the 5-HT1A receptor. The 5-HT7 receptor is involved in a variety of central nervous system functions including circadian rhythm, sleep, thermoregulation, nociception, and memory, and appears to be involved in cognitive disorders, anxiety, and depression. LP-211 has been used as a selective 5-HT7 receptor agonist in multiple models including studies as a potential therapeutic agent in models of Rett syndrome and Fragile X Syndrome.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1170SML0662SML0638
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
colorless
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)