Fortfahren mit
SML0993
MK-677
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Crescendo, Ibutamoren mesylate, L-163191, MK-0677, MK-667, N-[1(R)-1,2-Dihydro-1-methanesulfonylspiro-3H-indole-3,4′-piperidin)-1′-yl]carbonyl-2-(phenylmethoxy)-ethyl-2-amino-2-methylpropanamide methanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 141.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 567.00
CHF 481.95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N4O5S · CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.77
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 141.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
InChI key
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
Biochem/physiol Actions
MK-677 is a potent, non-peptide ghrelin receptor agonist.
It is also known as ibutamoren mesylate. MK-677 is a mimic of growth hormone (GH)-releasing peptide and is orally active.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5449
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange to red
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Bonjour je souhaiterais avoir plus de renseignements sur les conditionnements les doses  s’il vous plaît merci 
    1 answer
    1. This research use product is packaged in an amber glass bottle containing either 5 mg or 25 mg of powder. This product is not for human use.