Fortfahren mit
SML0964
KNK437
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethylene)-2-oxo-1-pyrrolidinecarboxaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 107.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 362.00
CHF 307.70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
InChI
1S/C13H11NO4/c15-7-14-4-3-10(13(14)16)5-9-1-2-11-12(6-9)18-8-17-11/h1-2,5-7H,3-4,8H2
InChI key
LZGGUFLRKIMBDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
KNK437 has been used:
  • as a heat shock factor 1 (HSF1) inhibitor to study its effects on the inhibition of viability and apoptosis activation in chemoresistant mice cells
  • as an HSF1 inhibitor to study its effects on viability and apoptosis of colorectal cancer cells
  • as a heat shock protein 70 (HSP70) inhibitor to study its effects on glutamine-induced HSP70 and inflammatory mediator release
Biochem/physiol Actions
KNK437 inhibits the accumulation of heat shock proteins (including hsp -27, -40, -70, -72 and -105). KNK437 inhibits thermotolerance in cells with greater potency than quercetin.
KNK437 is a heat shock protein inhibitor.
KNK437 is a benzylidene lactam compound.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0140PZ0184SML0220
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)