Fortfahren mit
SML0959
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Compound 16, N,N′-(Naphthalene-1,4-diyl)bis(4-methoxybenzenesulfonamide)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 110.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.57
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 110.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to light yellow to light gray
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2).
Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene is a non-covalent inhibitor of the interaction between Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) and nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). The Keap1–Nrf2 protein–protein interaction is considered a critical point of the Keap1–Nrf2–ARE (antioxidant response elements) system that protects cells from oxidative stress. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene prevents Keap1 repression of Nrf2 activation, allowing Nrf2 to initiate antioxidant response element (ARE) to protect the cell. Bis-1,4-(4-methoxybenzenesulfonamidyl)naphthalene has an IC50 of 2.7 micromolar and specifically binds to the Keap1 Kelch-DC domain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1922SML1152SML1949
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
, white to light yellow to light gray
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)