Fortfahren mit
SML0883
HIF-2 Antagonist 2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, TC-S7009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 110.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6ClFN4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 110.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(cc(c1)Nc2c(c3n[o]nc3cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
InChI key
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HIF-2α antagonist.
Hypoxia inducible transcription factors (HIF) control gene expression when oxygen availability is low and are associated with the onset and progression of a variety of cancers. They are heterodimers of an HIF-α (HIF-1α, HIF-2α also known as EPAS-1, or HIF-3α) and aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT, also known as HIF-β). N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine is a highly selective antagonist of HIF-2 heterodimerization, DNA-binding activity, and target gene transcription. It binds the HIF-2α PAS-B domain with a KD ~80 nM compared to a KD > 5000 nM for the HIF-1α PAS-B domain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3798Z0153SML1060
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
red
color
white to tan
color
yellow to orange
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)