Fortfahren mit
SML0876
Filastatin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.81
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 274.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)C(=O)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C18H18ClN3O3/c1-13-2-3-14(12-17(13)19)18(23)21-10-8-20(9-11-21)15-4-6-16(7-5-15)22(24)25/h2-7,12H,8-11H2,1H3
InChI key
PNECWWUOUHGWQG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Filastatin blocks the ability of Candida albicans, and other Candida sp. to bind to polystyrene, and human A549 cell monolayers. Filastatin also blocks biofilm formation and yeast-to-hyphal morphologic transition through inhibition of the hyphal-specific promoter HWP1.
Filastatin is an inhibitor of Candida albicans surface binding, morphology transition and biofilm formation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1404SML2324SML0950
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)