Fortfahren mit
SML0795
PF-670462
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[3-Cyclohexyl-5-(4-fluoro-phenyl)-3H-imidazol-4-yl]-pyrimidin-2-ylamine dihydrochloride, PF670462
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 407.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20FN5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2nc[n](c2c4nc(ncc4)N)C3CCCCC3.Cl.Cl
InChI
1S/C19H20FN5.2ClH/c20-14-8-6-13(7-9-14)17-18(16-10-11-22-19(21)24-16)25(12-23-17)15-4-2-1-3-5-15;;/h6-12,15H,1-5H2,(H2,21,22,24);2*1H
InChI key
PSNKGVAXBSAHCH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I, with IC50 values of 7.7 and 14 nM respectively, and >30 selectivity relative to 42 other kinases tested. Casein kinase Iε phosphorylates PER proteins, which are involved in setting the period of the circadian pacemaker or clock. PF-670462 is potent (IC50 7.7 nM) and effective in vivo (i.e. it induces profound phase delays in circadian periodicity).
PF-670462 is a selective inhibitor of the δ- and ε-isoforms of casein kinase I.
PF-670462 is also termed as 4-[1-cyclohexyl-4-(4-fluorophenyl)-1H-imidazol-5-yl]-2-pyrimidinamine dihydrochloride). It participates in ceramide transfer between Golgi and ER (endoplasmic reticulum) compartments. PF-670462 affects actin filament consolidation. It also hinders the stability at the front edge of cells treated with N-formyl Met-Leu-Phe.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0702SML0501C6492
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
water, high purity: 30 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated, under inert gas
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)