Fortfahren mit
SML0723
ML252
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Phenyl-N-(2-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 119.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 381.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.42
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 119.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, light to dark purple
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML252 is a potent, brain penetrant potassium channel Kv7.2 (KCNQ2) inhibitor with an IC50 of 69 nM. ML252 is only slightly selective over KCNQ3 and KCNQ4 but is over 40-fold selective for KCNQ2 vs KCNQ1, unlike other KCNQ inbhibitors currently used. ML252 was also selective vs. >68 tested GPCRs, ion channels, and transporters. Potassium channel Kv7.2 has become a new target for Alzheimer′s Disease drug research because inhibiting it enhances acetylcholine release. SAR studies showed a small structural change from ethyl group to hydrogen resulted in a functional shift from antagonist to agonist activity (37, EC50 of 170 nM), suggesting an interaction at a critical site for controlling KCNQ2 channel gating.
ML252 is a potent, brain penetrant potassium channel Kv7.2 (KCNQ2) inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4141AV35456SML4110
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97%
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, light to dark purple
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)