Fortfahren mit
SML0716
SB225002
≥98% (HPLC), chemokine receptor CXCR2 inhibitor, powder
Synonym(e):
N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-N′-(2-bromophenyl)urea, SB-225002
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 452.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10BrN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.14
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 112.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SB225002, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
InChI key
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-225002 is a potent nonpeptide inhibitor of chemokine receptor CXCR2 with an IC50 of 22 nM for inhibiting interleukin IL-8 binding to CXCR2 and > 150-fold selectivity over CXCR1 receptors. CXCR2 binds many different immune cell chemoattractants. SB-225002 is crucial for cancer progression and is involved in inflammatory diseases like COPD, rheumatoid arthritis, and ulcerative colitis.
SB-225002 is a potent nonpeptide inhibitor of chemokine receptor CXCR2.
Blocking action of SB-225002 on CXCR2 (interleukin 8 receptor β), prevents the IL-8 induced matrix metalloproteinase-9 release from neutrophils. Matrix metalloproteinase-9 are proteolytic enzymes associated with inflammation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chemokine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
559405A1737OTV000351
description
≥98% (HPLC)
description
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC50 = 22 nM for the inhibition of 125I-IL-8 binding to CXCR2).
description
-
description
AldrichCPR
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
solubility
-
color
white to beige
color
yellow
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB225002
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)