Fortfahren mit
SML0685
Amprenavir
≥98% (HPLC), HIV Protease Inhibitor, powder
Synonym(e):
N-[(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic acid (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester, VX-478
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 452.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H35N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amprenavir, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +12°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)O[C@@H]3COCC3)Cc2ccccc2)CC(C)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C25H35N3O6S/c1-18(2)15-28(35(31,32)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(29)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(30)34-21-12-13-33-17-21/h3-11,18,21,23-24,29H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,30)/t21-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YMARZQAQMVYCKC-OEMFJLHTSA-N
General description
Amprenavir is a second-generation drug derived from hydroxyethylamine sulfonamide.
Biochem/physiol Actions
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor.
Amprenavir is an antiretroviral HIV Protease Inhibitor. It is the active metabolite of fosamprenavir.
Protease inhibition results in inactive and immature virus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1222SML0491BP1210
vibrant-m
BP1210
Ritonavir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
isopropanol: soluble, methanol: soluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)