Fortfahren mit
SML0679
Danshensu sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-α,3,4-Trihydroxy-benzenepropanoic acid sodium salt, (R)-(+)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)lactic acid, 3-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-(2R)-lactic acid sodium salt, DS 182, Dan Shen Su, Dan shen suan A, Salianic acid A, Salvianic acid A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 326.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9O5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 80.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +30 to +40°, c = 1 in H2O
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C([O-])=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1/t8-;/m1./s1
InChI key
ZMMKVDBZTXUHFO-DDWIOCJRSA-M
Biochem/physiol Actions
Danshensu is an active component of Salvia miltiorrhiza (Danshen) that suppresses the formation of reactive oxygen species, inhibits platelet adhesion and aggregation, and protects myocardium against ischemia. Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
Danshensu is cardioprotective, which protects myocardium from the reperfusion injury and inhibits apoptosis of H9c2 cardiomyocytes via Akt and ERK1/2 phosphorylation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML004849724Y0001559
description
≥98% (HPLC)
description
≥94% (HPLC)
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)