Fortfahren mit
SML0632
Fialuridin
≥98% (HPLC), powder, nucleoside analog
Synonym(e):
1-2-Desoxy-2-fluor-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-2,4(1H,3H)-Pyrimidindion, FIAU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 126.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 465.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10FIN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 126.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fialuridin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O
InChI
1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
InChI key
IPVFGAYTKQKGBM-BYPJNBLXSA-N
General description
Fialuridin (1-(2-Desoxy-2-fluor-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil oder FIAU) ist ein antivirales Mittel. Es ist ein Nukleosidanalogon auf Thymidinbasis.
Application
Fialuridin wird bei der Auswahl von Klonen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Fialuridin ist ein nukleosidanaloges antivirales Mittel.
Fialuridin ist ein nukleosidanaloges antivirales Mittel. Die Verbindung weist eine signifikante mitochondriale Toxizität auf.
Fialuridin (1-(2-Desoxy-2-fluor-β-d-arabinofuranosyl)-5-iodouracil oder FIAU) und seine Metaboliten blockieren die DNA-Polymerase an Stellen, an denen mehrere benachbarte Analoga eingebaut werden, verringern das Vorhandensein von mtDNA (mitochondriale DNA) und führen zu mitochondrialen Strukturdefekten in kultivierten Hepatoblasten. Fialuridin gilt als wirksames Medikament bei einer Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP1126
Trifluridin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1126
Trifluridin
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)