Fortfahren mit
SML0597
Daurisoline
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-Daurisoline, (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-hydroxy-3-[4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol, (R,R)-Daurisoline, O7-Demethyldauricine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 97.70
CHF 83.04
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H42N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.04
ListenpreisCHF 97.70Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](c6c(cc(c(c6)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)Oc3c(ccc(c3)C[C@H]4N(CCc5c4cc(c(c5)OC)O)C)O)C
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(43-4)37(44-5)22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(42-3)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
InChI key
BURJAQFYNVMZDV-FIRIVFDPSA-N
Biochem/physiol Actions
Daurisoline alkaloid isolated from the rhizomes of Menispermum dauricum that exhibit varies pharmacological activities including antiplatelet aggregation, anti-inflammatory, neuron-protective properties, and antiarrhythmic effect. It appears that antiarrhythmic effect of daurisoline is maintained through blockade of hERG channels.
Daurisoline is antiarrythmic, anti-inflammatory, neuron-protective; and blocks hERG channels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80419
Dauricin phyproof® Reference Substance
PHL80419
Dauricin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)