Fortfahren mit
SML0571
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC), Nociceptin receptor antagonist, powder
Synonym(e):
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 164.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 527.00
CHF 447.95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29Cl2NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.86
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 164.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SB-612111 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
InChI key
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
Biochem/physiol Actions
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0800D6821SML2425
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥20 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)