Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 143.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 388.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
InChI key
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
Application
- Treg cells, to identify regulators of interleukin 2 (IL-2)– signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) signaling
- glycodelin-transfected HEC-1B human endometrial adenocarcinoma cells.
- HeLa and Hs578T cells to test its effect on formylglycinamidine ribonucleotide synthase (FGAMS) assembly
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to light brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?