Fortfahren mit
SML0100
GYY4137 Dichloromethane complex
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
Synonym(e):
P-(4-Methoxyphenyl)-P-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, compound with morpholine (1:1), morpholin-4-ium 4-methoxyphenyl(morpholino) phosphinodithioate dichloromethane complex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 341.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 83.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
GYY4137 Dichloromethane complex, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
InChI key
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Application
GYY4137 Dichloromethane complex has been used as a non-isothiocyanate H2S (hydrogen sulfide) donor.
Biochem/physiol Actions
GYY4137 is a small molecule releaser of H2S with vasodilator and antihypertensive activity. H2S has been found to be an important biological mediator with multiple effects on neuromodulation, hypertension, inflammation, and vascular tone. GYY4137 should prove useful in the study of the many and varied biological effects of H2S.
Small molecule releaser of H2S
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2470SML1544SML1117
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello we have bought GYY4137 nr kat SML0100 Dichloromethane complex is it possible to store the stock after dissolving in DMSO in the fridge or freezer for another use>
    1 answer
    1. We have tested solubility of DMSO: ≥3 mg/mL, for the compound we would recommend preparing fresh-as-needed for best results and have not conducted solution stability studies long term.