The nucleotide sequence for this product is proprietary and cannot be disclosed.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 nmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 109.00 |
10 nmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 194.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
MISSION®
storage temp.
−20°C
Application
Negativkontrollen sind ein essenzieller Bestandteil jedes siRNA-Experiments. Wir bieten Ihnen zwei anwendungsfreundliche Größen an. Diese Negativkontrolle wurde in vitro in Zellen von Menschen, Mäusen und Ratten getestet.
Legal Information
Alle siRNA-Oligonukleotide werden unter Lizenz vom Massachusetts Institute of Technology verkauft.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Hello, what is the nucleotide sequence for this product please?