Merck
S6764
[pGlu6, Pro9]-Substance P fragment 6-11
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Septide, pGlu-Phe-Phe-Pro-Leu-Met-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H53N7O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
763.95
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NK-1 tachykinin receptor agonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)