Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 192.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 759.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
SR 49059, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -180 to -190°, c = 0.3 in chloroform-d
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(N)=O)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25
InChI
1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1
InChI key
CEBYCSRFKCEUSW-NAYZPBBASA-N
Gene Information
human ... AVPR1A(552), OXTR(5021)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color white to tan | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?